CAS RN 154051-94-2
CAS RN 154051-94-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
6-Fluoro L-DOPA Hydrobromide Salt, TRC
CAS: 154051-94-2 Summenformel: C9 H10 F N O4 . Br H Molekulargewicht (g/mol): 296.09 Synonym: L-Tyrosine, 2-fluoro-5-hydroxy-, hydrobromide (9CI),6-Fluoro-L-dopa hydrobromide IUPAC-Name: (2S)-2-amino-3-(2-fluoro-4,5-dihydroxyphenyl)propanoic acid;hydrobromide SMILES: Br.N[C@@H](Cc1cc(O)c(O)cc1F)C(=O)O