CAS RN 158754-46-2
CAS RN 158754-46-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
8-Oxo-Benzylguanine, TRC
CAS: 158754-46-2 Summenformel: C12H11N5O2 Molekulargewicht (g/mol): 257.25 Synonym: 2-Amino-7,9-dihydro-6-(phenylmethoxy)-8H-purin-8-one,NU 6043 IUPAC-Name: 2-amino-6-phenylmethoxy-7,9-dihydropurin-8-one SMILES: C1=CC=C(C=C1)COC2=NC(=NC3=C2NC(=O)N3)N