accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1634-78-2

H3COOSPOOCH3OCH3OOH3C

CAS RN 1634-78-2

IUPAC Name: 1,4-diethyl 2-[(dimethoxyphosphoryl)sulfanyl]butanedioate
Synonyme: malaoxon liromat malathion-O-analog malaoxone malaoxon (substance) ccris 367 carbethoxy malaoxon maloxon oxycarbophos
Molekulargewicht (g/mol): 314.29
Summenformel: C10H19O7PS
InChi Key: WSORODGWGUUOBO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern