CAS RN 165108-44-1
CAS RN 165108-44-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
25-Cyclohexyl-4'-O-de(2,6-didesoxy-3-O-methyl-α -L-arabino-hexopyranosyl)-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-Avermectin A1a, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
25-Cyclohexyl-4'-O-de(2,6-didesoxy-3-O-methyl-aL-arabino-hexopyranosyl)-5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-Avermectin A1a, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.