accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 167710-87-4

CH3OOONNHSOOH3CClNH2OCH3HCl

CAS RN 167710-87-4

IUPAC Name: N-{2-[4-(3-{4-amino-5-chloro-2-[(3,5-dimethoxyphenyl)methoxy]phenyl}-3-oxopropyl)piperidin-1-yl]ethyl}methanesulfonamide hydrochloride
Synonyme: RS 39604 hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 590.56
Summenformel: C26H37Cl2N3O6S
InChi Key: QSMYZGMJSGUWPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COC1=CC(OC)=CC(COC2=CC(N)=C(Cl)C=C2C(=O)CCC2CCN(CCNS(C)(=O)=O)CC2)=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern