CAS RN 1696-17-9
CAS RN 1696-17-9
IUPAC Name:
N,N-diethylbenzamide
Synonyme:
N,N-diethylbenzamide
Molekulargewicht (g/mol):
177.25
Summenformel:
C11H15NO
InChi Key:
JLNGEXDJAQASHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N,N-Diethylbenzamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N,N-Diethylbenzamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N,N-Diethylbenzamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.