CAS RN 17086-29-2
CAS RN 17086-29-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
rac Methotrimeprazine Maleate Salt, TRC
CAS: 17086-29-2 Summenformel: C23H28N2O5S Molekulargewicht (g/mol): 444.54 Synonym: 2-Methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine Maleate,10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine Maleate,2-Methoxytrimeprazine Maleate IUPAC-Name: (Z)-but-2-enedioic acid;3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine SMILES: CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)OC)CN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O