CAS RN 172602-83-4
CAS RN 172602-83-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäureethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäureethylester, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3
1-Cyclopropyl-8-ethoxy-6,7-difluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolincarbonsäureethylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.