CAS RN 174590-40-0
CAS RN 174590-40-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
[R-(R* ,S*)]-3-[3-[3-[Bis(phenylmethyl)amino]phenyl]-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[R-(R* ,S*)]-3-[3-[3-[Bis(phenylmethyl)amino]phenyl]-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
[R-(R* ,S*)]-3-[3-[3-[Bis(phenylmethyl)amino]phenyl]-1-oxopentyl]-4-phenyl-2-oxazolidinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.