CAS RN 1756-18-9
CAS RN 1756-18-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid, TRC
CAS: 1756-18-9 Summenformel: C5H10O4 Molekulargewicht (g/mol): 134.13 IUPAC-Name: 2,3-dihydroxy-3-methylbutanoic acid SMILES: CC(C)(O)C(O)C(=O)O