CAS RN 177584-13-3
CAS RN 177584-13-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
[9(2R,5S,6R)]- 9-O-[5-(Dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-3-O-methyl-17-methylen-leucomycin V, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[9(2R,5S,6R)]- 9-O-[5-(Dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-3-O-methyl-17-methylen-leucomycin V, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.