CAS RN 1781834-71-6
CAS RN 1781834-71-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tocris Bioscience™ CGP 36216 hydrochloride
GABAB antagonist; displays activity at presynaptic receptors