accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 178374-78-2

CH3OFOHF

CAS RN 178374-78-2

IUPAC Name: 1-(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Synonyme: 1-(3,5-difluoro-4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Molekulargewicht (g/mol): 186.16
Summenformel: C9H8F2O2
InChi Key: PJIDRPUAOWTRGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(=O)C1=CC(F)=C(O)C(F)=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern