CAS RN 1794685-21-4
CAS RN 1794685-21-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Paliperidone Palmitate-d4, TRC
CAS: 1794685-21-4 Summenformel: C39H53D4FN4O4 Molekulargewicht (g/mol): 668.92 Synonym: 9-Hydroxyrisperidone Palmitate-d4,Invega Sustenna-d4,Hexadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl](ethyl-d4)]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester,RO 92670-d4 IUPAC-Name: [2-methyl-4-oxo-3-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate SMILES: O=C1N2CCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C2=NC(C)=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCC(C4=NOC5=C4C=CC(F)=C5)CC3