accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18595-16-9

CH3NH2OOCH3

CAS RN 18595-16-9

IUPAC Name: methyl 2-amino-5-methylbenzoate
Synonyme: methyl 2-amino-5-methylbenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 165.19
Summenformel: C9H11NO2
InChi Key: MDHYFUPTSWXVIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(N)C=CC(C)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern