CAS RN 187871-98-3
CAS RN 187871-98-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(2E)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yliden)acetonitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(2E)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yliden)acetonitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(2E)-2-(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yliden)acetonitril, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.