CAS RN 1912-30-7
CAS RN 1912-30-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Ethyl Ethanesulfonate, TRC
CAS: 1912-30-7 Summenformel: C4H10O3S Molekulargewicht (g/mol): 138.19 Synonym: Ethanesulfonic Acid Ethyl Ester,Ethylethane Sulfonate: SMILES: CCOS(CC)(=O)=O