CAS RN 19448-61-4
CAS RN 19448-61-4
IUPAC Name:
propanoic acid
Synonyme:
propanoic acid toxi-check caswell no. 707 propcorn propkorn fema number 2924 pseudoacetic acid C3 acid metacetonic acid kyselina propionova
Molekulargewicht (g/mol):
74.08
Summenformel:
C3H6O2
InChi Key:
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC(O)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Propionsäure-d6, CDN
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.