CAS RN 19454-86-5
CAS RN 19454-86-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(3b,16a)-16,17-Epoxy-3-hydroxy-pregn-5-en-20-on, cyclisches 1,2-Ethandiylacetal, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(3β,16α)-16,17-Epoxy-3-hydroxy-pregn-5-en-20-on, cyclisches 1,2-Ethandiylacetal, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(3b,16a)-16,17-Epoxy-3-hydroxy-pregn-5-en-20-on, cyclisches 1,2-Ethandiylacetal, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.