CAS RN 200880-41-7
CAS RN 200880-41-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)-Natriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)-Natriumsalz, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.