CAS RN 202408-13-7
CAS RN 202408-13-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde, TRC
CAS: 202408-13-7 Summenformel: C14 H28 O2 (C2 H4 O)n Molekulargewicht (g/mol): 272.42 Synonym: Brij™ L23 Aldehyde,2-[2-(Dodecyloxy)ethoxy]acetaldehyde SMILES: CCCCCCCCCCCCOCCOCC=O