accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 202982-65-8

OOClF(E)

CAS RN 202982-65-8

IUPAC Name: (2E)-3-(4-chloro-2-fluorophenyl)prop-2-enoate
Synonyme: (2E)-3-(4-chloro-2-fluorophenyl)prop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol): 199.59
Summenformel: C9H5ClFO2
InChi Key: FVLPOWWRHAOKMT-DUXPYHPUSA-M
SMILES: [O-]C(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern