accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSSNNOH3CSSNNOCH3H3CH3CCH3(E/Z)(E/Z)

CAS RN 2047352-80-5

IUPAC Name: 2-{2-[(20-{[3-(dicyanomethylidene)-5-methyl-1-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylidene]methyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,9,17,21-tetrathiaheptacyclo[13.9.0.0³,¹³.0⁴,¹¹.0⁶,¹⁰.0¹⁶,²³.0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19-nonaen-8-yl)methylidene]-6-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene}propanedinitrile
Synonyme: 2-{2-[(20-{[3-(dicyanomethylidene)-5-methyl-1-oxoinden-2-ylidene]methyl}-12,12,24,24-tetrakis(4-hexylphenyl)-5,9,17,21-tetrathiaheptacyclo[13.9.0.0³,¹³.0⁴,¹¹.0⁶,¹⁰.0¹⁶,²³.0¹⁸,²²]tetracosa-1(15),2,4(11),6(10),7,13,16(23),18(22),19-nonaen-8-yl)methylidene]-6-methyl-3-oxoinden-1-ylidene}propanedinitrile
Molekulargewicht (g/mol): 1456.01
Summenformel: C96H86N4O2S4
InChi Key: POPQTDZOTZRWQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1(C2=CC3=C(C=C2C2=C1C1=C(S2)C=C(S1)C=C1C(=O)C2=C(C=C(C)C=C2)C1=C(C#N)C#N)C(C1=C3SC2=C1SC(C=C1C(=O)C3=C(C=C(C)C=C3)C1=C(C#N)C#N)=C2)(C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1)C1=CC=C(CCCCCC)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern