CAS RN 205379-07-3
CAS RN 205379-07-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(5S)-N-Benzyloxycarbonyl-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiessigsäure, Tri-tert-butylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(5S)-N-Benzyloxycarbonyl-N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiessigsäure, Tri-tert-butylester, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.