accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 206261-66-7

H3CNCH3OOOH

CAS RN 206261-66-7

IUPAC Name: 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzoic acid
Synonyme: 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 209.25
Summenformel: C11H15NO3
InChi Key: JZLYEZGHBQFRLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)