accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2095-03-6

OOOO

CAS RN 2095-03-6

IUPAC Name: 2-{[4-({4-[(oxiran-2-yl)methoxy]phenyl}methyl)phenoxy]methyl}oxirane
Synonyme: 2-(4-{[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl}phenoxymethyl)oxirane
Molekulargewicht (g/mol): 312.37
Summenformel: C19H20O4
InChi Key: XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C(OC1=CC=C(CC2=CC=C(OCC3CO3)C=C2)C=C1)C1CO1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern