CAS RN 210101-69-2
CAS RN 210101-69-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3',5'-Bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]thymidin-alpha-13C, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3',5'-Bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]thymidin-alpha-13C, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3',5'-Bis-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]thymidin-alpha-13C, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.