CAS RN 21715-41-3
CAS RN 21715-41-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-[4-Chlor-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-harnstoff, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-[4-Chlor-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-harnstoff, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-[4-Chlor-2-(1-hydroxy-1-phenylethyl)phenyl]-harnstoff, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.