CAS RN 2250253-06-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1-((5-((N-methylsulfamoyl)methyl)-1H-indol-3-yl)methyl)-1H-indol-5-yl), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-(3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1-((5-((N-methylsulfamoyl)methyl)-1H-indol-3-yl)methyl)-1H-indol-5-yl), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.