CAS RN 2276-93-9
CAS RN 2276-93-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Isoallolithocholic Acid, TRC
CAS: 2276-93-9 Summenformel: C24H40O3 Molekulargewicht (g/mol): 376.58 Synonym: (3beta,5alpha)-3-Hydroxycholan-24-oic Acid,3beta-Hydroxy-5alpha-cholanic Acid,3beta-Hydroxy-5alpha-cholanoic Acid,NSC 18169,(R)-4-((3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-Hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid SMILES: C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C