accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHOOHNONHOH3CCH3H3CCH3

CAS RN 230961-21-4

IUPAC Name: 3-({1-[(2-methoxy-1-phenylethyl)carbamoyl]-2,2-dimethylpropyl}carbamoyl)-6-{2-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl}hexanoic acid
Synonyme: 3-({1-[(2-methoxy-1-phenylethyl)carbamoyl]-2,2-dimethylpropyl}carbamoyl)-6-{2-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl}hexanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 572.75
Summenformel: C35H44N2O5
InChi Key: NSMABJUGSNPHMN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COCC(NC(=O)C(NC(=O)C(CCCC1=CC(C)=C(C=C1)C1=CC=CC=C1)CC(O)=O)C(C)(C)C)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern