CAS RN 2373374-43-5
CAS RN 2373374-43-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
4-epi-Tetracyclin-d6 (ca. 50 % rein, enthält nicht identifizierte Salze), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4-epi-Tetracyclin-d6 (ca. 50 % rein, enthält nicht identifizierte Salze), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.