CAS RN 2451573-87-6
CAS RN 2451573-87-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Sonderaktionen verfügbar
Tocris Bioscience™ dTAGV-1-NEG
Tocris Bioscience™ dTAGV-1-NEG
Negative control for dTAGV-1 (Cat. No. 6914)