CAS RN 24538-59-8
CAS RN 24538-59-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3',4'-Dibenzyloxy-1-phenyl-2-butanon, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
2
3',4'-Dibenzyloxy-1-phenyl-2-butanon, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.
3
3',4'-Dibenzyloxy-1-phenyl-2-butanon, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.