CAS RN 24588-54-3
CAS RN 24588-54-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Hexanon-2,2,4,4-d4, CDN
Entdeckung von mehr als 4000 qualitativ hochwertige deuterierte Präparate, die aus Gründen der Geschwindigkeit direkt ab Lager versendet werden. Wir bieten viele einzigartige Wirkstoffe an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosotamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Schädigungsmittel und Fettsäuren.