accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClGaGa

CAS RN 24597-12-4

IUPAC Name:
Synonyme:
Molekulargewicht (g/mol): 281.24
Summenformel: Cl4Ga2
InChi Key: ZAIGZEHFDHYDNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Ga].[Ga+3]

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern