CAS RN 24602-86-6
CAS RN 24602-86-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tridemorph, TRC
CAS: 24602-86-6 Summenformel: C19 H39 N O Molekulargewicht (g/mol): 297.52 Synonym: Morpholine, 2,6-dimethyl-4-tridecyl-,2,6-Dimethyl-4-tridecylmorpholine,N-Tridecyl-2,6-dimethylmorpholine,NSC 232676,Tridemorph IUPAC-Name: 2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholine SMILES: CCCCCCCCCCCCCN1CC(C)OC(C)C1