CAS RN 2468737-75-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
5-Chloro Dasatinib, TRC
CAS: 2468737-75-7 Summenformel: C22H25Cl2N7O2S Molekulargewicht (g/mol): 522.45 Synonym: N-(3,6-Dichloro-2-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide; IUPAC-Name: N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide SMILES: OCCN(CC1)CCN1C2=NC(C)=NC(NC3=NC=C(C(NC4=C(Cl)C=CC(Cl)=C4C)=O)S3)=C2