CAS RN 2470424-39-4
CAS RN 2470424-39-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Sonderaktionen verfügbar
Tocris Bioscience™ SGC CK2-1
Tocris Bioscience™ SGC CK2-1
Potent CK2A2 and CK2A1 inhibitor; also inhibits DYRK2