accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24748-23-0

H3COOOOOOH3CH3CCH3H3CCH3

CAS RN 24748-23-0

IUPAC Name: 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonane
Synonyme: 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonane
Molekulargewicht (g/mol): 264.32
Summenformel: C12H24O6
InChi Key: KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1(C)OOC(C)(CC)OOC(C)(CC)OO1
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)