accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2475-45-8

NH2NH2ONH2NH2O

CAS RN 2475-45-8

IUPAC Name: 1,4,5,8-tetraamino-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Synonyme: 1,4,5,8-tetraaminoanthracene-9,10-dione
Molekulargewicht (g/mol): 268.28
Summenformel: C14H12N4O2
InChi Key: JSFUMBWFPQSADC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(N)C2=C1C(=O)C1=C(N)C=CC(N)=C1C2=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern