CAS RN 247565-04-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(4S)-6-Chlor-4-(2-cyclopropylethinyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluormethyl)-2(1H)-chinazolinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(4S)-6-Chlor-4-(2-cyclopropylethinyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluormethyl)-2(1H)-chinazolinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(4S)-6-Chlor-4-(2-cyclopropylethinyl)-3,4-dihydro-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluormethyl)-2(1H)-chinazolinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.