CAS RN 2483831-95-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Hexanoyl-L-carnitin-d3 HCl (N-Methyl-d3), CDN
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
2
Hexanoyl-L-carnitin-d3 HCl (N-Methyl-d3), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Hexanoyl-L-carnitin-d3 HCl (N-Methyl-d3), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.