CAS RN 2485-33-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(2S,4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid, TRC
CAS: 2485-33-8 Summenformel: C5H9NO5 Molekulargewicht (g/mol): 163.13 Synonym: (4R)-4-Hydroxy-L-glutamic Acid,(2S,4R)-g-4-Hydroxy-L-glutamic Acid,L-erythro-4-Hydroxyglutamic Acid,erythro-4-Hydroxy-L-glutamic Acid,H-(2S,4R)-Glu(g-OH)-OH IUPAC-Name: (2S,4R)-2-amino-4-hydroxypentanedioic acid SMILES: N[C@@H](C[C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O