CAS RN 249278-28-2
CAS RN 249278-28-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate, TRC
CAS: 249278-28-2 Summenformel: C8H8O4 . H2O Molekulargewicht (g/mol): 186.16 Synonym: 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one Hydrate IUPAC-Name: 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone;hydrate SMILES: O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O