CAS RN 24938-68-9
CAS RN 24938-68-9
IUPAC Name:
2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl
Synonyme:
2-methoxy-5-methyl-3-phenyl-1,1'-biphenyl
Molekulargewicht (g/mol):
274.36
Summenformel:
C20H18O
InChi Key:
TWADJGWUKGOPFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(C=C(C)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1