accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2512-29-0

H3CONNH3CNOOOHN(E/Z)

CAS RN 2512-29-0

IUPAC Name: 2-[2-(4-methyl-2-nitrophenyl)diazen-1-yl]-3-oxo-N-phenylbutanamide
Synonyme: 2-[2-(4-methyl-2-nitrophenyl)diazen-1-yl]-3-oxo-N-phenylbutanamide
Molekulargewicht (g/mol): 340.34
Summenformel: C17H16N4O4
InChi Key: MFYSUUPKMDJYPF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)C(N=NC1=CC=C(C)C=C1[N+]([O-])=O)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern