CAS RN 25122-39-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
9-Fluor-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregn-4-en-3,20-dion-17-propionat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
9-Fluor-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregn-4-en-3,20-dion-17-propionat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
9-Fluor-11b,17,21-trihydroxy-16b-methylpregn-4-en-3,20-dion-17-propionat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.