CAS RN 25122-52-5
CAS RN 25122-52-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate, TRC
CAS: 25122-52-5 Summenformel: C25 H32 Cl F O5 Molekulargewicht (g/mol): 466.97 Synonym: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-, (11β,16α)- (9CI),Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-, 17-propionate (8CI),21-Chloro-9-fluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate IUPAC-Name: [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(2-chloroacetyl)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate SMILES: CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl