CAS RN 2517555-53-0
CAS RN 2517555-53-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-Palmitoyl-O-phosphocholine Serine, TRC
CAS: 2517555-53-0 Summenformel: C24 H49 N2 O7 P Molekulargewicht (g/mol): 508.629 Synonym: (S)-2-Carboxy-2-palmitamidoethyl (2-(Trimethylammonio)ethyl)phosphate IUPAC-Name: [(2S)-2-carboxy-2-(hexadecanoylamino)ethyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)C(=O)O